Imprimer
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 676 EUR
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 241.993 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15478054
Numéro CAS: 1211526-50-9