Imprimer
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53550-1G PC53550-5G
APOSPC53550-1GEA 157 EUR
APOSPC53550-1G APOSPC53550-5G
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
2-Fluoro-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396938
Numéro CAS: 211943-27-0