Imprimer
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 400 EUR
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22196689
Numéro CAS: 1235407-51-8
UN: 3265
ADR: 8,II