Imprimer
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53542-1G PC53542-250MG
APOSPC53542-1GEA 202 EUR
APOSPC53542-1G APOSPC53542-250MG
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅ClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11193641
Numéro CAS: 1028757-83-6