Imprimer
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro(4-fluorobenzyl)borate, Potassium Trifluoro[(4-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53536-1G PC53536-5G
APOSPC53536-1GEA 84.1 EUR
APOSPC53536-1G APOSPC53536-5G
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₄·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112715
Numéro CAS: 1494466-28-2