Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53535-1G PC53535-250MG PC53535-100MG
APOSPC53535-1GEA 611 EUR
APOSPC53535-1G APOSPC53535-250MG APOSPC53535-100MG
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00751556
Numéro CAS: 14818-55-4