Imprimer
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-((2-Fluorobenzyl)thio)acetic acid
PC53534-250MG PC53534-100MG
APOSPC53534-250MGEA 0 EUR
APOSPC53534-250MG APOSPC53534-100MG
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluorophenyl)methylsulphanyl]acetic acid
Formule: C₉H₉FO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09809971
Numéro CAS: 180044-55-7