Imprimer
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 655 EUR
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClFNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24328322
Numéro CAS: 1557249-94-1
UN: 1759
ADR: 8,III