Imprimer
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53525-1G PC53525-250MG PC53525-100MG
APOSPC53525-1GEA 0 EUR
APOSPC53525-1G APOSPC53525-250MG APOSPC53525-100MG
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Formule: C₉H₈ClFO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18838355
Numéro CAS: 1291488-79-3
UN: 1759
ADR: 8,III