Imprimer
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53524-1G PC53524-250MG PC53524-50MG
APOSPC53524-1GEA 531 EUR
APOSPC53524-1G APOSPC53524-250MG APOSPC53524-50MG
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butyric acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29067351
Numéro CAS: 1858241-03-8