Imprimer
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 75.4 EUR
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Formule: C₇H₄BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698533
Numéro CAS: 1166820-46-7