Imprimer
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53513-1G PC53513-250MG PC53513-5G
APOSPC53513-1GEA 277 EUR
APOSPC53513-1G APOSPC53513-250MG APOSPC53513-5G
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30534485
Numéro CAS: 2090453-52-2