Imprimer
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535092-100MG PC535092-250MG
APOSPC535092-100MGEA 62.5 EUR
APOSPC535092-100MG APOSPC535092-250MG
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine 95%
(S)-6,7-Difluorochroman-4-amine
Formule: C₉H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374041
Numéro CAS: 1213126-25-0