Imprimer
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535088-100MG PC535088-250MG
APOSPC535088-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC535088-100MG APOSPC535088-250MG
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
5-Chloro-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆ClFO
Poids moléculaire: 184.595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18208183
Numéro CAS: 1260013-11-3