Imprimer
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535086-100MG PC535086-250MG
APOSPC535086-100MGEA 87 EUR
APOSPC535086-100MG APOSPC535086-250MG
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95+%
4-Chloro-7-fluoro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₃ClFN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18253397
Numéro CAS: 405230-97-9