Imprimer
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535085-1G PC535085-250MG
APOSPC535085-1GEA 149 EUR
APOSPC535085-1G APOSPC535085-250MG
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Bromo-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₉H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14654077
Numéro CAS: 881189-74-8