Imprimer
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535084-250MG PC535084-1G
APOSPC535084-250MGEA 98.6 EUR
APOSPC535084-250MG APOSPC535084-1G
6-Fluoro-2,2'-bipyridine 95+%
6-Fluoro-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₀H₇FN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22576117
Numéro CAS: 1223063-81-7