Imprimer
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535082-100MG PC535082-250MG
APOSPC535082-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC535082-100MG APOSPC535082-250MG
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde 95+%
6-Fluorochroman-8-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉FO₂
Poids moléculaire: 180.176 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08236762
Numéro CAS: 82060-91-1