Imprimer
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-6-Fluoroindan-1-one
PC535080-100MG PC535080-250MG
APOSPC535080-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC535080-100MG APOSPC535080-250MG
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one 98%
4-Chloro-6-fluoroindan-1-one
Formule: C₉H₆ClFO
Poids moléculaire: 184.595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038173
Numéro CAS: 166250-01-7