Imprimer
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53508-1G PC53508-250MG PC53508-5G
APOSPC53508-1GEA 174 EUR
APOSPC53508-1G APOSPC53508-250MG APOSPC53508-5G
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27578943
Numéro CAS: 1820716-37-7