Imprimer
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535078-1G PC535078-250MG
APOSPC535078-1GEA 148 EUR
APOSPC535078-1G APOSPC535078-250MG
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid 97%
5-Fluorobenzofuran-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20661151
Numéro CAS: 1312556-72-1