Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535074-100MG PC535074-250MG
APOSPC535074-100MGEA 128 EUR
APOSPC535074-100MG APOSPC535074-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formule: C₅H₃F₃N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18879656
Numéro CAS: 161957-47-7