Imprimer
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535071-250MG PC535071-1G
APOSPC535071-250MGEA 46.4 EUR
APOSPC535071-250MG APOSPC535071-1G
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one 95+%
8-Bromo-6-fluoro-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₉H₆BrFN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27996279
Numéro CAS: 1352717-91-9