4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆FNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07781705 Numéro CAS: 885520-31-0 |