Imprimer
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535065-1G PC535065-250MG
APOSPC535065-1GEA 178 EUR
APOSPC535065-1G APOSPC535065-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene 95+%
6-Fluorobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅FS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18207210
Numéro CAS: 205055-10-3