Imprimer
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535062-100MG PC535062-250MG
APOSPC535062-100MGEA 503 EUR
APOSPC535062-100MG APOSPC535062-250MG
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine 95%
2,4-Dichloro-6-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16619134
Numéro CAS: 3833-57-6