Imprimer
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535056-250MG PC535056-100MG
APOSPC535056-250MGEA 255 EUR
APOSPC535056-250MG APOSPC535056-100MG
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde 95%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09834785
Numéro CAS: 1060801-92-4