Imprimer
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 179 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19687060
Numéro CAS: 1146614-40-5