6-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₄BrFN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28368857 Numéro CAS: 1379457-78-9 |