3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇F₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16606206 Numéro CAS: 1228898-19-8 |