Imprimer
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535047-1G PC535047-250MG
APOSPC535047-1GEA 34.8 EUR
APOSPC535047-1G APOSPC535047-250MG
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine 95%
2-Fluoro-3-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₆FNS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22543684
Numéro CAS: 210992-56-6