Imprimer
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535037-100MG PC535037-250MG
APOSPC535037-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535037-100MG APOSPC535037-250MG
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine 95+%
4,6-Dichloro-2-fluoropyrimidine
Formule: C₄HCl₂FN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27939250
Numéro CAS: 3824-45-1