Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 36.4 EUR
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18257687
Numéro CAS: 1211526-51-0