Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535035-100MG PC535035-250MG
APOSPC535035-100MGEA 231 EUR
APOSPC535035-100MG APOSPC535035-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16988804
Numéro CAS: 1211536-01-4