Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535034-100MG PC535034-250MG
APOSPC535034-100MGEA 43 EUR
APOSPC535034-100MG APOSPC535034-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16609967
Numéro CAS: 1211583-78-6