Imprimer
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 115 EUR
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606179
Numéro CAS: 1227586-78-8