Imprimer
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535031-1G PC535031-250MG PC535031-5G
APOSPC535031-1GEA 143 EUR
APOSPC535031-1G APOSPC535031-250MG APOSPC535031-5G
3-Bromo-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Bromo-2,4-difluoropyridine
Formule: C₅H₂BrF₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16609909
Numéro CAS: 1227502-60-4