Imprimer
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535030-1G PC535030-250MG
APOSPC535030-1GEA 154 EUR
APOSPC535030-1G APOSPC535030-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one 95+%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2(1H)-one
Formule: C₅H₂BrF₃N₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15528725
Numéro CAS: 785777-90-4