Imprimer
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535029-1G PC535029-250MG
APOSPC535029-1GEA 214 EUR
APOSPC535029-1G APOSPC535029-250MG
3-Chloro-2,4-difluoropyridine 95+%
3-Chloro-2,4-difluoropyridine
Formule: C₅H₂ClF₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09998888
Numéro CAS: 851179-01-6