Imprimer
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535028-100MG PC535028-250MG
APOSPC535028-100MGEA 42.2 EUR
APOSPC535028-100MG APOSPC535028-250MG
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine 97%
4-Chloro-3-fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16610395
Numéro CAS: 1195251-01-4