Imprimer
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535025-1G PC535025-250MG
APOSPC535025-1GEA 759 EUR
APOSPC535025-1G APOSPC535025-250MG
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
3-Bromo-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193665
Numéro CAS: 1211542-21-0