Imprimer
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535024-100MG PC535024-250MG
APOSPC535024-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC535024-100MG APOSPC535024-250MG
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid 95+%
2-Chloro-6-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13185820
Numéro CAS: 1211533-26-4