Imprimer
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC53502-1G PC53502-250MG
APOSPC53502-1GEA 716 EUR
APOSPC53502-1G APOSPC53502-250MG
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂IN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28789209
Numéro CAS: 1803837-32-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III