Imprimer
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535018-1G PC535018-250MG
APOSPC535018-1GEA 368 EUR
APOSPC535018-1G APOSPC535018-250MG
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid 95%
2-(4-Acetyl-2-fluorophenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30188795
Numéro CAS: 2007925-25-7