Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535017-100MG PC535017-250MG
APOSPC535017-100MGEA 27.7 EUR
APOSPC535017-100MG APOSPC535017-250MG
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169808
Numéro CAS: 153556-55-9