Imprimer
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535013-100MG PC535013-250MG
APOSPC535013-100MGEA 231 EUR
APOSPC535013-100MG APOSPC535013-250MG
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)-3,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₈H₆F₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16876870
Numéro CAS: 633336-81-9