Imprimer
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535012-1G PC535012-250MG
APOSPC535012-1GEA 128 EUR
APOSPC535012-1G APOSPC535012-250MG
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
5-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Poids moléculaire: 176.548 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20924197
Numéro CAS: 1783512-25-3