Imprimer
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC53501-1G PC53501-250MG PC53501-5G
APOSPC53501-1GEA 319 EUR
APOSPC53501-1G APOSPC53501-250MG APOSPC53501-5G
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₂IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28789181
Numéro CAS: 1097626-30-6