5-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzoic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆BrFO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15527529 Numéro CAS: 95383-26-9 |