Imprimer
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC535003-100MG PC535003-250MG
APOSPC535003-100MGEA 81.2 EUR
APOSPC535003-100MG APOSPC535003-250MG
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride 95+%
trans-2-Fluorocyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₃H₆FN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28100743
Numéro CAS: 114152-96-4